Przejdź do
D59100
1,4-Dichlorobutane
99%
Synonim(y):
Tetramethylene dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-778-1
Beilstein/REAXYS Number:
635673
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Dichlorobutane is extensively used in the synthesis of a variety of ligands, including commonly used 1,1′-(1,4-butanediyl)bis(imidazole) (bbi), to prepare coordination polymers and metal-organic frameworks (MOFs). It can also be used a reagent in the synthesis of natural products such as spiro[4.5]-δ-damascone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14625T22209751944
description
99%
description
≥99.0% (T)
description
99%
description
powder, 99%
assay
99%
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.464
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
refractive index
-
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
mp
-
mp
20-26 °C (lit.)
mp
620 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dichlorobutane
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)