Kluczowe dokumenty
270679
1-Butanol
suitable for HPLC, 99.8%
Synonim(y):
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.55 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Próba
99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
649 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
11.2 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.030% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.50
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?