Merck
537993
Sigma-Aldrich
1-Butanol
99.9%
Synonim(y):
n-Butanol, Butyl alcohol
Wybierz wielkość
100 ML
176,00 zł
1 L
264,00 zł
2.5 L
601,00 zł
4 L
893,00 zł
20 L
2980,00 zł
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
176,00 zł
1 L
264,00 zł
2.5 L
601,00 zł
4 L
893,00 zł
20 L
2980,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
969148
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
116-118 °C (lit.)
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2.55 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5.5 mmHg
Próba
99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
649 °F
granice wybuchowości
11.2 %
zanieczyszczenia
≤0.005% Acidity (as Acetic acid)
≤0.020% n-Butyraldehyde
≤0.05 mg/mL Nonvolatile matter
≤0.050% Carbonyl (as C=O)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.100% Di-n-butyl ether
≤0.100% Isobutyl alcohol
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.3 ppm
ciąg SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Butanol is an industrial solvent that can be obtained either from petroleum feedstock or by biomass fermentation. Some of its characteristic properties include high energy content, low vapor pressure and a better capability to combine with gasoline.[1] Synthesis of di-n-butyl ether (DBE) in a fixed-bed flow reactor via dehydration of 1-butanol in the presence of γ-alumina, zeolites, and Amberlyst ion-exchange resins has been investigated.[2] Its thermophysical properties have been calculated.[3] Formation of fatty acid butyl esters (FABE) via transesterification of rapeseed and jatropha oil with 1-butanol in the presence of acid catalyst has been studied under varying conditions.[4]
Zastosowanie
1-Butanol may be used for the esterification of lactic acid in the presence of lipase from Candida antarctica and hexane solvent.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Heat Capacity of 1-Butanol over a Wide Temperature Range.
Safarov J, et al.
Chemie Ingenieur Technik, 86(9), 1358-1358 (2014)
Lipase catalyzed esterification of lactic acid.
From M, et al.
Biotechnology Letters, 19(4), 315-318 (1997)
Optimization of acid catalyzed transesterification of jatropha and rapeseed oil with 1-butanol.
Bynes AN, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 137, 94-99 (2014)
Flow reactor synthesis of cetane-enhancing fuel additive from 1-butanol.
Samoilov VO, et al.
Fuel Processing Technology, 140, 312-323 (2015)
Salting-out of acetone, 1-butanol, and ethanol from dilute aqueous solutions.
Xie S, et al.
AIChE Journal, 61(10), 3470-3478 (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Bonjour, Quelle est la date limite de consommation ? Il y a t'il un péremption pour ce produit ? Qu'elle est sa durée de vie ? Merci d'avance pour votre retour
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.