Merck
1.01988
1-Butanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
Butan-1-ol, alkohol n-butylowy, BuOH
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-751-6
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
116-118 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
6.7 hPa ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C
potency
790 mg/kg LD50, oral (Rat), 3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
230 nm, ≥75%, 240 nm, ≥85%, 310 nm, ≥99%
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
transition temp
flash point 34 °C
solubility
66 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Dzięki wysokiemu stopniowi przepuszczalności promieniowania UV, niskiej liczbie cząstek, niskiej kwasowości i zasadowości oraz niskiemu poziomowi pozostałości po odparowaniu, rozpuszczalniki LiChrosolv są idealne do powtarzalnych separacji. Ponieważ separacje są zwykle przeprowadzane w warunkach gradientu w analitycznej HPLC, oferujemy rozpuszczalniki w "klasie gradientowej" oraz "klasie izokratycznej". Pozwala to zminimalizować efekt gradientu danego rozpuszczalnika.
Application
  • Wgląd w "pszeniczny aromat": Analiza składników lotnych w ziarnach pszenicy uprawianych na glebach słono-alkalicznych: Badanie to bada zastosowanie 1-butanolu w analizie profili aromatycznych ziaren pszenicy z gleb zasolonych i alkalicznych, podkreślając jego rolę w identyfikacji kluczowych lotnych związków związanych z unikalnym zapachem pszenicy (Sun et al., 2024).
  • Niedobór PLD2 łagodzi degradację glikokaliksu śródbłonka w ARDS/ALI indukowanym LPS: Obejmuje ustalenia dotyczące ochronnej roli 1-butanolu w komórkowych modelach uszkodzenia płuc, wykazując jego potencjalne zastosowania terapeutyczne w chorobach układu oddechowego (Kong et al., 2024).
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup