Merck
270202
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.08
Beilstein:
878549
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
56-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Bromophenyl isothiocyanate was used in the synthesis of 1-(4-bromophenyl)-3-ethyl-(1,2-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-heptofurano)[2,1-d]imidazolidine-2-thione.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
1-Aryl(glycofurano)imidazolidine-2-thiones derived from new 2-(alkylamino)-2-deoxyheptoses having d-glycero- d-galacto and d-glycero-d-talo configurations.
Galbis Perez JA, et al.
Carbohydrate Research, 131(1), 71-82 (1984)
A Ziegelhöffer et al.
General physiology and biophysics, 2(6), 447-456 (1983-12-01)
Isothiocyanates are potent modifiers of thiol groups, and they have been successfully applied in studying the active site structure of renal (Na+ + K+)-ATPase. However, very little has been known on interactions of isothiocyanates with myocardial sarcolemmal ATPases. In the
J Knopp et al.
Acta endocrinologica, 98(1), 68-72 (1981-09-01)
Liver nuclei bind thyroid hormones (T3 and T4) with different binding affinities. In out studies it was estimated that the apparent association constant (Ka) in the liver nuclei for T3 was 8.8 X 10(10) l mol-1 and for T4 was