Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 249,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
256 °C (lit.)
functional group
bromo, isothiocyanate
SMILES string
Brc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
InChI key
ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of:
- (S)-N-[3-{N-(3-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carbothioamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
- (S)-N-[3-{N-(3-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carboxyamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
- (S)-N-[3-{N-(2-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carboxyamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 256 °C (lit.) | bp - | bp 81 °C/11 mmHg (lit.) | bp 130-132 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| functional group isothiocyanate, bromo | functional group isothiocyanate, amine | functional group fluoro, isothiocyanate | functional group isothiocyanate, amine |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?