Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł 530,40 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-662-9
MDL number:
Assay:
99%
530,40 zł
Cena katalogowa624,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
bp
158 °C/14 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
solubility
diethyl ether: very slightly soluble
functional group
bromo, isocyanate
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI key
CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description ≥97.0% (GC) |
| assay 99% | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility diethyl ether: very slightly soluble | solubility - |
| mp 42-44 °C (lit.) | mp - |
| bp 158 °C/14 mmHg (lit.) | bp 132-133 °C (lit.) |
| functional group bromo, isocyanate | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?