Merck
489379
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic-d12 acid
98 atom % D
Synonim(y):
EDTA-d12
Wybierz wielkość
1 G
7810,00 zł
7810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
7810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HO2CCD2)2N(CD2)2N(CD2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
7810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
KCXVZYZYPLLWCC-LBTWDOQPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mallika Sastry et al.
Journal of biomolecular NMR, 50(3), 197-207 (2011-06-15)
NMR spectroscopic characterization of the structure or the dynamics of proteins generally requires the production of samples isotopically enriched in (15)N, (13)C, or (2)H. The bacterial expression systems currently in use to obtain isotopic enrichment, however, cannot produce a number
Dan Li et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2237-2254 (2015-03-19)
Atherosclerosis resulting from hyperlipidemia causes many serious cardiovascular diseases. To understand the systems changes associated with pathogenesis and progression of atherosclerosis, we comprehensively analyzed the dynamic metabonomic changes in multiple biological matrices of LDLR(-/-) mice using NMR and GC-FID/MS with