Kluczowe dokumenty
269905
N,N-Dimethylformamide-d7
≥99.5 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Synonim(y):
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamide
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Postać
liquid
zawiera
1 % (v/v) TMS
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
tw
153 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Zastosowanie
- Investigation of the feasibility of directly-coupled HPLC-NMR with 2H detection: This research utilizes N,N-Dimethylformamide-d₇ to enhance the capabilities of HPLC-NMR systems, providing a methodological breakthrough for analyzing the metabolism of complex molecules in pharmaceutical sciences. This advancement is critical for the development of new drugs and understanding their metabolic pathways (Farrant RD et al., 1997).
- Deuterium NMR spectroscopy of biofluids for the identification of drug metabolites: Applies N,N-Dimethylformamide-d₇ in deuterium NMR spectroscopy to identify and analyze drug metabolites in biological fluids. This technique provides a high-resolution method for drug testing and toxicological studies, enhancing the accuracy and efficiency of pharmaceutical research (Farrant RD et al., 1993).
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?