Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 0.75 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4170,00 zł
vapor pressure
3.77 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
440 °C
potency
2800 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-16 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0050% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer), ≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
bp
152 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
N(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(=O)[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
General description
Analysis Note
Woda (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,050%
Test wydajności (spektrum NMR): przechodzi test
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,030%
Other Notes
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4472-41-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?