Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2720,00 zł
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
solution
contains
0.03 % (v/v) TMS
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.05% water
water
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS | description ≥99.5 atom % D | description ≥99.5 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS | description 98 atom % D |
| assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) - |
| mass shift M+7 | mass shift M+7 | mass shift M+7 | mass shift M+1 |
| isotopic purity ≥99.5 atom % D | isotopic purity ≥99.5 atom % D | isotopic purity ≥99.5 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide-d7
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4472-41-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?