Merck
268836
Sigma-Aldrich
Perfluorotetracosane
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)22CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1238.18
Beilstein:
5474566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
188-190 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24F50/c25-1(26,3(29,30)5(33,34)7(37,38)9(41,42)11(45,46)13(49,50)15(53,54)17(57,58)19(61,62)21(65,66)23(69,70)71)2(27,28)4(31,32)6(35,36)8(39,40)10(43,44)12(47,48)14(51,52)16(55,56)18(59,60)20(63,64)22(67,68)24(72,73)74
Klucz InChI
AXFFGMPNSZVEDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zmiany strukturalne odparowanych warstw perfluorotetrakozanu (PFT) w wyniku mechanicznego pocierania badano za pomocą spektroskopii absorpcji rentgenowskiej w pobliżu krawędzi (XANES)[1].
Zastosowanie
Perfluorotetrakozan został użyty jako rozpuszczalnik do scharakteryzowania dwóch frakcji poli(tetrafluoroetylenu) (PTFE) o wysokiej masie cząsteczkowej przy użyciu laserowego rozpraszania światła[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nagayama K, et al.
Physica B: Condensed Matter, 208, 419-420 (1995)
Light-scattering characterization of poly (tetrafluoroethylene). 2. PTFE in perfluorotetracosane: molecular weight distribution and solution properties.
Chu B, et al.
Macromolecules, 22(2), 831-837 (1989)