Przejdź do
290149
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
95%
Synonim(y):
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
257,55 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
985,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
257,55 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
density
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-2-6(8(11,12)13)3-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChI key
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
465836
description
95%
description
97%
assay
95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
density
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
fluoro, bromo
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)