Merck
268593
Sigma-Aldrich
Cyclopentanepropionyl chloride
98%
Synonim(y):
3-Cyclopentylpropionyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9CH2CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.64
Beilstein:
1856952
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz:
liquid
Próba:
98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
Klucz InChI
SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyclopentanepropionyl chloride was used in the synthesis of 3-cyclopentylpropanamido)methylboronic acid.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Astrid Zervosen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3915-3924 (2012-05-15)
In response to the widespread use of β-lactam antibiotics bacteria have evolved drug resistance mechanisms that include the production of resistant Penicillin Binding Proteins (PBPs). Boronic acids are potent β-lactamase inhibitors and have been shown to display some specificity for