Merck
268038
Sigma-Aldrich
Methyl oleate
technical grade, 70%
Synonim(y):
Methyl cis-9-octadecenoate, Oleic acid methyl ester
Wybierz wielkość
1 L
323,00 zł
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
323,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.49
Beilstein:
1727037
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 205 °C)
Próba
70%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Klucz InChI
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The methyl oleate monolayers at the air-water interface undergoes ozonolysis that results in rapid loss of material through cleavage of the C[double bond]C bond and evaporation/dissolution of reaction products[1].
Zastosowanie
Methyl oleate was used to study the catalytic potential of molybdenum oxide/bipyridinedicarboxylate hybrid material[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tatiana R Amarante et al.
Inorganic chemistry, 52(8), 4618-4628 (2013-03-28)
The reaction of MoO3, 2,2'-bipyridine-5,5-dicarboxylic acid (H2bpdc), water, and dimethylformamide in the mole ratio 1:1:1730:130 at 150 °C for 3 days in a rotating Teflon-lined digestion bomb leads to the isolation of the molybdenum oxide/bipyridinedicarboxylate hybrid material (DMA)[MoO3(Hbpdc)]·nH2O (1) (DMA
Hailey M Summers et al.
Bioresource technology, 196, 431-440 (2015-08-16)
The economic feasibility and environmental impact is investigated for the conversion of agricultural waste, delactosed whey permeate, through yeast fermentation to a renewable diesel via hydrothermal liquefaction. Process feasibility was demonstrated at laboratory-scale with data leveraged to validate systems models
Christian Pfrang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(26), 13220-13228 (2014-05-30)
Ozonolysis of methyl oleate monolayers at the air-water interface results in surprisingly rapid loss of material through cleavage of the C=C bond and evaporation/dissolution of reaction products. We determine using neutron reflectometry a rate coefficient of (5.7 ± 0.9) ×
Annapurna Kumari et al.
Biotechnology for biofuels, 2(1), 1-1 (2009-01-16)
Transesterification of Jatropha oil was carried out in t-butanol solvent using immobilized lipase from Enterobacter aerogenes. The presence of t-butanol significantly reduced the negative effects caused by both methanol and glycerol. The effects of various reaction parameters on transesterification of
Renee M Thomas et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(19), 7490-7496 (2011-04-23)
N-Aryl,N-alkyl N-heterocyclic carbene (NHC) ruthenium metathesis catalysts are highly selective toward the ethenolysis of methyl oleate, giving selectivity as high as 95% for the kinetic ethenolysis products over the thermodynamic self-metathesis products. The examples described herein represent some of the