Merck
267880
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
96%
Synonim(y):
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-dichloro-disilethylene, 2,5-Dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane
Wybierz wielkość
25 G
423,00 zł
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
423,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2Si(CH3)2Cl]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.27
Beilstein:
1920141
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
bp
198 °C/734 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H16Cl2Si2/c1-9(2,7)5-6-10(3,4)8/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 31, 4289-4289 (1990)
Tetrahedron Letters, 22, 1787-1787 (1981)
Jeyeong Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(42), 15002-15008 (2020-10-24)
The self-assembly of Pd(NO3)2 with L (L = 1,2-bis(dimethyl(pyridin-3-yl)silyl)ethane) gives rise to [PdL2](NO3)2 in high yields. Anion exchange of [PdL2](NO3)2 with X- (X- = BF4-, ClO4-, and PF6-) changes the skeleton into a cage of [(X)@Pd2L4](X)3. Successive anion exchange of
Nikos Petzetakis et al.
Nature communications, 6, 7529-7529 (2015-06-25)
Free-volume of polymers governs transport of penetrants through polymeric films. Control over free-volume is thus important for the development of better membranes for a wide variety of applications such as gas separations, pharmaceutical purifications and energy storage. To date, methodologies