Przejdź do
404594
Methylaluminoxane
10% in toluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)0.95(n-C8)H17]0.05AlO]n
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.76 mmHg ( 60 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
10% in toluene
bp
111 °C
density
0.895 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Al](=O)C
InChI key
CPOFMOWDMVWCLF-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylaluminoxane is an oligomeric compound used as a co-catalyst in olefin polymerization reactions to produce polyolefins.
Application
Dialkylmetallocenes can undergo exchange reactions with methylaluminoxane.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal™ bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
568112487074
description
10% in toluene
description
1.0 M in toluene
description
99 atom % D
density
0.895 g/mL at 25 °C
density
0.895 g/mL at 25 °C
density
0.895 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
concentration
10% in toluene
concentration
1.0 M in toluene
concentration
-
bp
111 °C
bp
-
bp
110 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?