Merck
263729
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline hydrochloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
200-202 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
Cl[H].NC1=NCCS1
InChI
1S/C3H6N2S.ClH/c4-3-5-1-2-6-3;/h1-2H2,(H2,4,5);1H
Klucz InChI
CODJLHDDIDUKMD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano właściwości kompleksujące chlorowodorku 2-amino-2-tiazoliny z H+, Mg2+, Ca2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+ i Zn2+. Chlorowodorek 2-amino-2-tiazoliny jest cząsteczką przeciwnowotworową, a rozkład ładunku w niej został obliczony metodą mechaniki kwantowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y G Smeyers et al.
Revista espanola de oncologia, 30(4), 515-518 (1983-01-01)
The charge distribution of anti-cancer molecules 4-thiazolidine-carboxylic acid and 2-amino-2-thiazoline hydrochloride was calculated with a CNDO/2 semiempiral quantum mechanic method. The activity seems to be related with the formation of Zn2+ and Mn2+ ions. Both molecules show local isosterism, origin
Metal complexing ability of two inducers of reverse transformation.
Huang Z-X, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 56, 41-44 (1981)