263575
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
97%
Synonim(y):
5-Nitro-2-benzimidazolethiol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
274 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, opaque, dark red
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=S)Nc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
Klucz InChI
YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3