Merck
210153
Sigma-Aldrich
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
97%
Synonim(y):
cycl-Isopropylidene methylmalonate, Methyl Meldrum’s acid, Methylmalonic acid cyclic isopropylidene ester
Wybierz wielkość
25 G
382,00 zł
382,00 zł
Cena katalogowa764,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
382,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Beilstein:
124044
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
382,00 zł
Cena katalogowa764,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
111-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketal
ciąg SMILES
CC1C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-4-5(8)10-7(2,3)11-6(4)9/h4H,1-3H3
Klucz InChI
KJMCAXYHYPDRAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Napromieniowane promieniowaniem rentgenowskim monokryształy 2,2,5-trimetylo-1,3-dioksano-4,6-dionu zostały zbadane za pomocą elektronowego rezonansu spinowego (ESR), podwójnego rezonansu elektronowo-jądrowego (ENDOR) i podwójnego rezonansu elektronowo-elektronowego (ELDOR)[1].
Zastosowanie
2,2,5-trimetylo-1,3-dioksano-4,6-dion został użyty do wychwycenia adduktu powstałego podczas reakcji izocyjanków alkilowych i dialkiloacetylenodikarboksylanów[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An ESR, ENDOR, and ELDOR study of tunneling rotation of a hindered methyl group in x-irradiated 2, 2, 5-trimethyl-1, 3-dioxane-4, 6-dione crystals.
Geoffroy M, et al.
J. Chem. Phys. , 70(9), 4238-4242 (2008)
Issa Yavari et al.
Molecular diversity, 10(2), 247-250 (2006-06-14)
The adduct produced in the reaction between alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates was trapped by 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (methyl Meldrum's acid), to afford highly functionalized ketenimines in good yields.