Merck
262439
Sigma-Aldrich
2-Methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Formyl-2-methylindole, NSC 11895
Wybierz wielkość
25 G
287,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
287,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
200-201 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cc1[nH]c2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-9(6-12)8-4-2-3-5-10(8)11-7/h2-6,11H,1H3
Klucz InChI
CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oksydacyjna aktywacja 2-metyloindolo-3-karboksyaldehydu poprzez organokatalizę N-heterocyklicznego karbenu generuje heterocykliczny orto-chinodimetan jako kluczowy półprodukt[1].
Zastosowanie
2-Metyloindolo-3-karboksyaldehyd został użyty do przygotowania 1-fenylosulfonylo-2-metyloindolo-3-karboksyaldehydu[2].
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Fluorescent sensors (BODIPY)
  • Antimicrobial agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
  • G protein-coupled receptor CRTh2 antagonists
  • Inhibitors of PI3 kinase-α
  • Antitubercular agents
  • Anti-inflammatory agents
  • Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B
  • Glucocorticoid receptor ligands
  • Agents stimulating neurite outgrowth
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Chakkaravarthi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o542-o542 (2008-01-01)
In the title compound, C(16)H(15)NO(3)S, the plane of the phenyl ring forms a dihedral angle of 80.37 (8)° with the indole ring system. The crystal packing is stabilized by weak O-H⋯O hydrogen bonds which link the mol-ecules into infinite chains along
Xingkuan Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(42), 11134-11137 (2013-09-17)
Aryl aldehyde activation: Oxidative activation of 2-methylindole-3-carboxaldehyde (I) through N-heterocyclic carbene (NHC) organocatalysis generates heterocyclic ortho-quinodimethane (II) as a key intermediate. This intermediate then undergoes formal [4+2] cycloaddition with trifluoromethyl ketones or isatins to form polycyclic lactones containing a quaternary
Ming-Zhi Zhang et al.
European journal of medicinal chemistry, 92, 776-783 (2015-01-31)
Streptochlorin, first isolated as a new antibiotic in 1988 from the lipophilic extracts of the mycelium of a Streptomyces sp, is an indole natural products with a variety of biological activities. Based on the methods developed for the synthesis of