For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
M51458
3-Methylindole
98%
Synonim(y):
Skatole
Wybierz wielkość
201,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
201,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
265-266 °C (lit.)
mp
92-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
Klucz InChI
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?