Merck
261610
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide solution
5.0 M in acetonitrile
Synonim(y):
Bromek cyjanu, Bromek węglonitrydowy, Bromocyjanek, Bromocyjanogen, Cyjanek bromu, Cyjanobromek, Monobromek cyjanogenu, Monocyjanek bromu
About This Item
Wzór liniowy:
BrCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.92
Beilstein:
1697296
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 261610 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
liquid
stężenie
5.0 M in acetonitrile
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
gęstość
1.093 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Klucz InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Roztwór bromku cyjanogenu indukuje szablonową kondensację oligonukleotydów tylko w obecności N-podstawionych morfolin[1]. Mechanizm aktywacji grupy fosfonoestrowej przez bromek cyjanogenu w buforach N-podstawionych morfolin został zbadany[1].
Zastosowanie
Bromek cyjanogenu jest ogólnym odczynnikiem stosowanym do rozszczepiania wiązań węgiel-heteroatom.[2] Jest stosowany w syntezie organocyjanamidów z odpowiednich amin trzeciorzędowych, co jest powszechnie znane jako reakcja von Brauna.[3] Roztwór CNBr jest szeroko stosowany w immobilizacji białek[4][5] i rozszczepianiu.[6]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cyanogen Bromide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Wen Qian et al.
Scientific reports, 10(1), 6470-6470 (2020-04-15)
The conjugation of polysaccharides with an effective carrier protein is critical for the development of effective bacterial polysaccharide vaccines. Therefore, the identification and optimization of carrier proteins to induce an effective immune response is necessary for developing a combined vaccine.
Bromalkylierte aromatische Amine. II. Mitteilung.
v Braun J, et al.
Ber. Deutsch. Chem. Ges., 51, 273-282 (1918)
Immobilization of lipases on hydrophobic supports involves the open form of the enzyme.
Manoel EA, et al.
Enz. Microbiol. Technol., 71, 53-57 (2015)
Z A Shabarova et al.
Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life, 27(5-6), 555-566 (2001-09-07)
Cyanogen bromide has been found to induce the template-guided condensation of oligonucleotides only in the presence of N-substituted morpholines. Based on 31P, 1H and 13C NMR spectroscopy data, the mechanism of the phosphomonoester group activation by cyanogen bromide in N-substituted