Merck
272213
Sigma-Aldrich
Cyclopropanecarboxaldehyde
98%
Synonim(y):
1-(Formyl)cyclopropane, 2-Cyclopropanecarboxaldehyde, Cyclopropanecarbaldehyde, Cyclopropylcarboxaldehyde, Formylcyclopropane
Wybierz wielkość
1 G
203,00 zł
5 G
535,00 zł
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
203,00 zł
5 G
535,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4298 (lit.)
bp
98-101 °C (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=CC1CC1
InChI
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyclopropanecarboxaldehyde was used in the synthesis of eta(2)-enonenickel complexes by reacting with [Ni(cod)(2)] (cod = 1,5-cyclooctadiene) and PBu(3)[1].
Used to prepare a cyclopropylidene tetralone which underwent an enantioselective palladium-catalyzed [3+2] TMM cycloaddition providing a chiral spiro-fused cyclopentene.[2]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Cowart et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(1), 83-86 (2001-01-05)
The synthesis and SAR of a novel series of non-nucleoside pyridopyrimidine inhibitors of the enzyme adenosine kinase (AK) are described. It was found that pyridopyrimidines with a broad range of medium and large non-polar substituents at the 5-position potently inhibited
Wang, Z. et al
Tetrahedron Letters, 41, 4007-4007 (2000)
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(41), 13328-13329 (2006-10-13)
Transition-metal-catalyzed trimethylenemethane (TMM) [3 + 2] cycloadditions provide direct routes to functionalized cyclopentanes. This reaction has been shown to be a highly chemo-, regio-, and diastereoselective process. We report a palladium-catalyzed asymmetric [3 + 2] trimethylenemethane (TMM) cycloaddition between 3-acetoxy-2-trimethylsilylmethyl-1-propene
Takashi Tamaki et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(39), 10083-10091 (2009-09-01)
Cyclopropanecarboxaldehyde (1 a), cyclopropyl methyl ketone (1 b), and cyclopropyl phenyl ketone (1 c) were reacted with [Ni(cod)(2)] (cod = 1,5-cyclooctadiene) and PBu(3) at 100 degrees C to give eta(2)-enonenickel complexes (2 a-c). In the presence of PCy(3) (Cy =
Krzysztof Z Łączkowski et al.
Medicinal chemistry research : an international journal for rapid communications on design and mechanisms of action of biologically active agents, 27(9), 2125-2140 (2018-09-18)
Synthesis and investigation of antifungal, anticonvulsant and anti-Toxoplasma gondii activities of ten novel (2-(cyclopropylmethylidene)hydrazinyl)thiazole 3a-3j are presented. Among the derivatives, compounds 3a-3d and 3f-3j possess very high activity against Candida spp. ATCC with MIC = 0.015-7.81 µg/ml. Compounds 3a-3d and 3f-3j possess also
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?