Merck
261475
Sigma-Aldrich
Dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Dibutylboron triflate solution
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.11
Beilstein:
1968660
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.271 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H18BF3O3S/c1-3-5-7-10(8-6-4-2)16-17(14,15)9(11,12)13/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dibutylboryl trifluoromethanesulfonate (Dibutylboron triflate, Bu2BOTf) is an organometallic reagent. It efficiently promotes the1,4-addition of benzylic and allylic organocopper reagents.[1]
Zastosowanie
Dibutylboryl trifluoromethanesulfonate may be used in the following studies:
  • Stereo- and regio-selective synthesis of erythro aldols.[2]
  • As a promoter for the solution and polymer-supported trichloroacetimidate-based glycosylations.[1]
  • Synthesis of β-alkoxy carbonyl compounds via one-step Mukaiyama aldol-type reaction.[3]
  • Aldol-type cyclization for the stereoselective synthesis of cyclic ethers.[4]
  • As a reagent for the formation of boron enolates.[5]
  • As a complexation aid for the isolation of 1-acyldipyrromethanes.[6]
  • As a promoter in [1,2]-Wittig reaction between aldehydes and O-benzyl or O-allyl glycolate esters, creating two contiguous stereocenters (1,2-diol) in good yield without the need for strong base.[7]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 115, 2613-2613 (1993)
Sanjib Das et al.
Organic letters, 6(1), 123-126 (2004-01-03)
[reaction: see text] Dibutylboron triflate/diisopropylethylamine mediated aldol-type cyclization provides an expedient route for the stereoselective synthesis of cyclic ethers in a single step. The method is highly efficient for the stereoselective synthesis of 4-cis-tetrahydropyranones. The reaction is proposed to proceed
Stereo-and regio-controlled aldol synthesis.
Kuwajima I, et al.
Tetrahedron Letters, 21(44), 4291-4294 (1980)
Lian-Sheng Li et al.
Organic letters, 6(1), 127-130 (2004-01-03)
one-step Mukaiyama aldol type reaction [reaction: see text] A highly efficient one-step Mukaiyama aldol-type reaction has been developed for the synthesis of beta-alkoxy carbonyl compounds starting from ketones and acetals/ketals. The reaction is mediated by a combination of Bu(2)BOTf and
Kannan Muthukumaran et al.
The Journal of organic chemistry, 69(16), 5354-5364 (2004-08-04)
1-Acyldipyrromethanes are important precursors in rational syntheses of diverse porphyrinic compounds. 1-Acyldipyrromethanes are difficult to purify, typically streaking upon chromatography and giving amorphous powders upon attempted crystallization. A solution to this problem has been achieved by reacting the 1-acyldipyrromethane with