Przejdź do
8.43654
Aldehyd fenylooctowy
for synthesis
Synonim(y):
Phenyl acetic aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
204-574-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.35 hPa ( 19 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
1550 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-10 °C
transition temp
flash point 68 °C (External MSDS)
solubility
slightly soluble 2.21 g/L
density
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChI key
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.026 - 1.030
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.000041087238.22278
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
solubility
slightly soluble 2.21 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
mp
-10 °C
mp
-123 °C
mp
-
mp
-73 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
154.4 °F - (External MSDS)
flash_point_c
68 °C - (External MSDS)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843654010004027269984045
843654050004027269984052