Merck
260908
Sigma-Aldrich
N-Bromophthalimide
95%
Wybierz wielkość
25 G
534,80 zł
534,80 zł
Cena katalogowa764,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
534,80 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.03
Beilstein:
131211
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
534,80 zł
Cena katalogowa764,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
mp
194-198 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
BrN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
Klucz InChI
MARXMDRWROUXMD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Bromophthalimide has been used:
  • as reagent in allylic amination reactions of alkenes[1]
  • brominating reagent in enantioselective synthesis of multisubstituted biaryl derivatives by chiral phosphoric acid catalyzed asymmetric bromination[2]
  • as a titrant in titrimetric determination of isoniazid in pure form or in tablets[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Krishnakumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 62(4-5), 918-925 (2005-06-14)
Fourier transform infrared (FT-IR) spectra of phthalimide and N-bromophthalimide have been recorded in the range of 4000-400 cm-1. With the hope of providing more and effective information on the fundamental vibrations, a normal coordinate analysis has been performed on phthalimide
Feng Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1232-1235 (2013-01-15)
A catalytic asymmetric bromocyclization of trisubstituted olefinic amides that uses a C(2)-symmetric mannitol-derived cyclic selenium catalyst and a stoichiometric amount of N-bromophthalimide is reported. The resulting enantioenriched pyrrolidine products, which contain two stereogenic centers, can undergo rearrangement to yield 2,3-disubstituted
Titrimetric determination of para-aminobenzoic acid using N-bromophthalimide and N-bromosaccharin.
K G Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 7(5), 627-631 (1989-01-01)
Ying Wei et al.
Organic letters, 15(20), 5186-5189 (2013-10-10)
Allylic amination reactions of alkenes, with an NBP (N-bromophthalimide) or NBS (N-bromosuccinimide)/DBU combination, were developed, in which both internal and external nitrogen nucleophiles can be installed directly. Dual activation of NBS or NBP by DBU leads to more electrophilic bromine
Tejas P Pathak et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(14), 6120-6123 (2012-04-03)
We report the site-selective bromination of vancomycin to produce, with substantial efficiency, previously unknown monobromovancomycins, a dibromovancomycin, and a tribromovancomycin. We document the inherent reactivity of native vancomycin toward N-bromophthalimide. We then demonstrate significant rate acceleration and perturbation of the