Merck
259640
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoic hydrazide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble 0.5 g/10 mL, clear, yellow
ciąg SMILES
NNC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c8-9-7(11)5-1-3-6(4-2-5)10(12)13/h1-4H,8H2,(H,9,11)
Klucz InChI
FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Nitrobenzoic hydrazide has been used as internal standard in determination of isoniazid in human plasma by LC-MS/MS method.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wujiu Jiang et al.
Bioorganic chemistry, 94, 103402-103402 (2019-11-14)
Eight organotin(IV) complexes (C1-C8) have been synthesized and characterized by elemental analysis, fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), multinuclear nuclear magnetic resonance (1H, 13C and 119Sn NMR), high resolution mass spectroscopy (HRMS) and single crystal X-ray structural analysis. Crystallographic data show
Liusheng Huang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(3), 285-290 (2008-12-30)
An LC-MS/MS method for the determination of isoniazid in human plasma was developed and validated. Human plasma aliquots of 100 microL were used for analysis. The assay used nialamide as the internal standard. The calibration curve concentration range was 50-10,000