Przejdź do
558346
4-Methoxybenzhydrazide
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
99,60 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3COC6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-952-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
99,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
136-140 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxybenzhydrazide may be used to synthesize:
  • N′-[(E)-5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene]-4-methoxybenzohydrazide monohydrate
  • 2,5-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
  • hydrazone ligands, which readily forms ruthenium(II) hydrazone complexes via reaction with [RuHCl(CO)(PPh3)3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
661295736406591777
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
136-140 °C (lit.)
mp
69-73 °C
mp
158-163 °C
mp
114-118 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
hydrazine, amine
functional group
aldehyde, bromo
functional group
ether, iodo
functional group
ether, bromo
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)