Przejdź do
254002
Pyrogallol
ACS reagent grade, solid
Synonim(y):
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
EC Number:
201-762-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
907431
Form:
solid
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pyrogallol, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
form
solid
ign. residue
≤0.005%
bp
309 °C ((lit.)), 309 °C (lit.)
mp
133-134 °C ((lit.)), 133-134 °C (lit.)
density
1.450 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
[1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H], 1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
[WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N], WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrogallol undergoes quick autooxidation in alkaline solution. Due to this property, its alkaline solution is generally used for the removal of oxygen from gases. Pyrogallol may also be used to prepare pyrogallol monomethyl ether via methylation and gallacetophenone via a modified Nencki reaction.
Metal-complexing agent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06931PHL89772P0381
Pyrogallol analytical standard
Supelco
06931
Pyrogallol
Pyrogallol phyproof® Reference Substance
PHL89772
Pyrogallol
description
ACS reagent
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
powder
mp
133-134 °C (lit.), 133-134 °C ((lit.))
mp
133-134 °C (lit.), 132-134 °C
mp
133-134 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
density
1.450 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
bp
309 °C ((lit.)), 309 °C (lit.)
bp
309 °C (lit.)
bp
309 °C (lit.)
bp
309 °C (lit.)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrogallol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?