Merck
259624
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoic hydrazide
98%
Wybierz wielkość
5 G
189,00 zł
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
189,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
165-167 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
hydrazine
ciąg SMILES
NNC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hydrazyd 4-bromobenzoesowy został użyty do przygotowania:
  • {2-[1-okso-3-(4-bromofenylo)-2-propenylo]hydrazyd}-kwas 4-bromobenzoesowy[1]
  • Kwas {2,2′-[1,4-fenylenobis(1-okso-2-propen-3,1-diylo)]dihydrazyd}-p-bromobenzoesowy[1]
  • podstawione pirydo[1,2-a]pirymidyno-2,4(3H)-diony (PPMDO)[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, characterization, and urease inhibition of 5-substituted-8-methyl-2H-pyrido [1, 2-a] pyrimidine-2, 4 (3H)-diones.
Rauf A, et al.
Medicinal Chemistry Research, 21(1), 60-74 (2012)
Synthesis, photophysics, and electroluminescence of conjugated poly (p-phenylenevinylene) derivatives with 1, 3, 4-oxadiazoles in the backbone.
Mikroyannidis JA, et al.
Macromolecules, 36(25), 9295-9302 (2003)