Merck
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)3C6H2CHO·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
Klucz InChI
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monohydrat 3,4,5-trihydroksybenzaldehydu może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)