Merck
253847
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
97%
Synonim(y):
Pyrogallol-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
5 G
446,00 zł
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
446,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)3C6H2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.12
Beilstein:
2210807
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
~205 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Klucz InChI
BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zdolność kwasu 2,3,4-trihydroksybenzoesowego do zmiatania rodników DPPH została oceniona[1].
Zastosowanie
Kwas 2,3,4-trihydroksybenzoesowy został użyty jako:
  • odczynnik podczas katalitycznego spektrofotometrycznego oznaczania wanadu w wodach naturalnych i morskich[2]
  • wzorzec wewnętrzny w rozdzielaniu kwasów fenolowych metodą HPLC z detekcją fotodiodową[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rebecca J Robbins et al.
Journal of chromatography. A, 1038(1-2), 97-105 (2004-07-06)
A quantitative high-performance liquid chromatography-photodiode array detection method separating 16 phenolic acids was achieved. Six columns and several mobile phases were investigated. Resolution was achieved with a high-purity silica Phenomenex Luna C18 column (150 mm x 4.6 mm, 5 microm)
F Ramezani Ali Akbari et al.
Acta endocrinologica (Bucharest, Romania : 2005), 15(2), 187-194 (2019-09-12)
Endothelial dysfunction and diabetic cardiomyopathy are critical complications of diabetes. Gallic acid (GA) plays a significant role in cardiovascular disorders resulted from diabetes. In addition, increased plasma miR-24, miR-126 associated with endothelial dysfunction. The current study was designed to assess
Yuan Gao et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(7), 3555-3562 (2019-01-11)
Sweet cherries (Prunus avium L.) are rich in polyphenols and have high antioxidant potential. This study deals with the use of ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry on five cherry cultivars, namely Caihong, Sunburst, Summit, 23-51 and Valeri, to determine the
Ana Maria Buljat et al.
Food technology and biotechnology, 57(2), 159-170 (2019-09-21)
The foam mat drying process is a simple and economical alternative to spray and freeze drying. It is considerably cheaper due to rapid drying at low temperatures, preservation of nutritional quality and easy reconstitution. Basic principle of the process is
Yaghoob Farbood et al.
Avicenna journal of phytomedicine, 3(4), 329-340 (2014-07-23)
It is generally agreed that most of the phenomena observed during brain ischemia and reperfusion can be explained by the damage to membrane structure. Oxidative stress is resulted in an imbalance between high consumption of oxygen and low levels of