Merck
258490
Sigma-Aldrich
N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine
98%
Synonim(y):
Bz-DMT-dA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H35N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
657.71
Beilstein:
602310
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C38H35N5O6/c1-46-29-17-13-27(14-18-29)38(26-11-7-4-8-12-26,28-15-19-30(47-2)20-16-28)48-22-32-31(44)21-33(49-32)43-24-41-34-35(39-23-40-36(34)43)42-37(45)25-9-5-3-6-10-25/h3-20,23-24,31-33,44H,21-22H2,1-2H3,(H,39,40,42,45)/t31-,32+,33+/m0/s1
Klucz InChI
LPICNYATEWGYHI-WIHCDAFUSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)