Merck
258180
Sigma-Aldrich
Ethoxydimethylvinylsilane
98%
Synonim(y):
Dimethylethoxyvinylsilane, Dimethylvinylethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OSi(CH3)2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.26
Beilstein:
1743477
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
tw
99 °C (lit.)
gęstość
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(C)C=C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)