Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
color
APHA: ≤25
refractive index
n20/D 1.381 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI key
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.381 (lit.) | refractive index n20/D 1.381 (lit.) | refractive index n20/D 1.369 (lit.) | refractive index n20/D 1.369 (lit.) |
| density 0.865 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.865 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 114 °C (lit.) | bp 114 °C (lit.) | bp 81.4 °C (lit.) | bp 81.4 °C (lit.) |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 97% | assay 95% | assay ≥99.5%, 99.999% metals basis |
| color APHA: ≤25 | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethoxydimethylsilane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?