Kluczowe dokumenty
430676
2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-chromanol
97%
Synonim(y):
α-C-1-Chromanol, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-3,4-dihydrochromen-6-ol, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-hydroxychroman, 3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-ol, 6-Hydroxy-2,2,5,7,8-pentamethylchroman
Wybierz wielkość
320,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
320,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
89-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(C)c2OC(C)(C)CCc2c(C)c1O
InChI
1S/C14H20O2/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)15)6-7-14(4,5)16-13/h15H,6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
SEBPXHSZHLFWRL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?