255327
Tripropyl phosphate
99%
Synonim(y):
Tri-n-propyl phosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOP(=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C9H21O4P/c1-4-7-11-14(10,12-8-5-2)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
RXPQRKFMDQNODS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup