Przejdź do
P1608
Pentabromophenol
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6Br5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-167-3
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
powder
mp
223-226 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6HBr5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI key
SVHOVVJFOWGYJO-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)