Merck
255254
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzophenone
97%
Synonim(y):
3-Benzoylaniline
Wybierz wielkość
5 G
262,00 zł
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
262,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4C(O)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
81-84 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,14H2
Klucz InChI
FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Aminobenzofenon tworzy nanostruktury oparte na cyklodekstrynach (α i β) poprzez supramolekularną samoorganizację[1].
Zastosowanie
3-Aminobenzofenon został wykorzystany w syntezie racemicznych benzofenonourenów, chiralnych sond do znakowania foto-powinowactwa[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
N Rajendiran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 127, 52-60 (2014-03-19)
Cyclodextrin (α and β) based nanostructures formed with 2-aminobenzophenone, 3-aminobenzophenone through the supramolecular self assembly are studied by absorption, fluorescence, time-resolved fluorescence, SEM, TEM, FT-IR, DSC, PXRD and (1)H NMR. The unequal layer by layer nanosheets and nanoribbons are formed
Elizabeth M Hadac et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(3), 850-863 (2006-02-03)
An understanding of the molecular basis of drug action provides opportunities for refinement of drug properties and for development of more potent and selective molecules that act at the same biological target. In this work, we have identified the active