Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.23 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-975-5
Beilstein/REAXYS Number:
3784871
MDL number:
Form:
crystals
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
form
crystals
impurities
~25% water
mp
280 °C (dec.) (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
Application
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate can be used:
- To prepare 1-bromo-4-naphthalenesulfonic acid, applicable as a phosphorophore in the detection of peptides by capillary electrophoresis.
- As a reactant to synthesize scandium complexes, applicable as artificial receptors in the removal of amphoteric α−amino acids from aqueous solutions.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form - | form powder | form solid |
| mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp ≥300 °C | mp 200 °C |
| impurities ~25% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| grade technical | grade - | grade technical | grade - |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?