Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 390,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC10H6SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-311-4
Beilstein/REAXYS Number:
2115629
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1cccc2ccc(cc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-4-5-8(6-9(7)10)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Amino-2-naphthalenesulfonic acid can be used as a reactant to synthesize:
- Fe3O4/sulfonated polyaniline composite material via chemical oxidative polymerization with aniline in the presence of magnetite (Fe3O4) nanoparticles.
- Prismatic crystals of strychnine-8-ammonio-2-naphthalenesulfonate-water by heating with strychnine in water/ethanol solvent mixture.
- 5-amino-9-dialkylamino benzo[a]phenoxazine dyes (Nile blue analogs) by condensation with N-alkyl or N-sulfo-propyl 4-arylazo-substituted 3-hydroxyaniline.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description 97% | description technical | description ACS reagent, ≥90% |
| assay ≥97% | assay 97% | assay - | assay ≥90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form crystals | form powder |
| mp ≥300 °C (lit.) | mp 184 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 290 °C (dec.) (lit.) |
| functional group sulfonic acid | functional group amine, sulfonic acid | functional group sulfonic acid | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?