Kluczowe dokumenty
250171
Sodium hexafluorosilicate
Synonim(y):
Fluokrzemian sodu, Heksafluorokrzem(2-) disodu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2Na/c1-7(2,3,4,5)6;;/q-2;2*+1
Klucz InChI
TWGUZEUZLCYTCG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.