Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
Informacje o tej pozycji
397,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
density
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2K/c1-7(2,3,4,5)6;;/q-2;2*+1
InChI key
UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99.0% (T) | description lump, 25 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.97% | description lump, 25 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.97% |
| form solid | form lumps | form lumps |
| assay ≥99.0% (T) | assay 99.97% | assay 99.97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| density 2.665 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg, chloride (Cl-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
| cation traces Zn: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?