For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
249831
Methyl trifluoroacetate
99%
Synonim(y):
Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl perfluoroacetate
Wybierz wielkość
219,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
219,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
5.77 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.291 (lit.)
bp
43-43.5 °C (lit.)
gęstość
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
COC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
Klucz InChI
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?