Merck
249483
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
99%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.56
Beilstein:
881040
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 2-(trifluorometylo)benzoilu może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Premnath et al.
Interdisciplinary sciences, computational life sciences, 9(1), 130-139 (2016-01-05)
The commenced work deals with the synthesis, characterization and evaluation of biological activities of 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one. The synthesis was done by the condensation of aromatic acid chlorides with 4-aminoantipyrine. The structures of synthesized derivatives were elucidated using IR, Mass