Przejdź do
167703
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
97%
Synonim(y):
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
110,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-884-4
Beilstein/REAXYS Number:
743242
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
110,25 zł
Cena katalogowa147,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI key
XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride reacts with sodium salts of N,N-disubstituted dithiocarbamic acids to yield series of dithiocarbamates.
Application
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride was used in the synthesis of 4-nitro-3-trifluoromethyl-[N-(4-hydroxyphenyl)]benzamide.
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)