Kluczowe dokumenty
124826
4-Cyanobenzoyl chloride
98%
Synonim(y):
Chlorek kwasu 4-cyjanobenzoesowego, Chlorek p-cyjanobenzoilu
Wybierz wielkość
80,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
80,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
68-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
nitrile
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-6(5-10)2-4-7/h1-4H
Klucz InChI
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?