Merck
248460
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonim(y):
TIPS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, Triisopropylsilyl triflate
Wybierz wielkość
10 G
603,00 zł
50 G
1176,00 zł
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
603,00 zł
50 G
1176,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.42
Beilstein:
3591541
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used to prepare silyloxy acetylenes from lithium acetylides; the silyloxy acetylenes were then employed in protic acid-promoted cyclizations of arenes, alkynes and olefins.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 62, 11371-11371 (2006)
Synlett, 435-435 (1993)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 74-74 (1991)
Ryunosuke Kuriki et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(35), 12234-12241 (2020-08-28)
New types of diaryloxystannylenes and -plumbylenes have been synthesized and structurally characterized. Lappert's diaminostannylene and -plumbylene E[N(SiMe3)2]2 (E = Sn, Pb) react with 1,3-diethers of tetrathiacalix[4]arene bearing benzyl or SiiPr3 groups to give the corresponding diaryloxystannylenes and -plumbylenes embedded in