Merck
131849
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
98%
Wybierz wielkość
1 G
127,00 zł
10 G
734,00 zł
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
127,00 zł
10 G
734,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.89
Beilstein:
1910025
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
chunks
bp
254 °C/761 mmHg (lit.)
mp
42-47 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
Klucz InChI
GBDZXPJXOMHESU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2,3,4-tetrachlorobenzen został wykorzystany jako związek modelowy do oznaczania chlorobenzenów (CB) w próbkach gleby[1]. Został on również wykorzystany do szybkiego odchlorowania 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (1,2,3,4-TeCDD)[2].
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Young-Beom Ahn et al.
FEMS microbiology ecology, 66(2), 271-281 (2008-07-22)
Dechlorination of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (1,2,3,4-TeCDD) was investigated in sediment microcosms from three polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofuran (CDD/F)-contaminated sites: River Kymijoki, Finland; Gulf Island Pond, Maine; and Lake Roosevelt, Washington. Dechlorination was stimulated by addition of electron donor and halogenated priming
Li Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1256, 9-14 (2012-08-15)
A novel and simple analytical method for the determination of chlorobenzenes (CBs) in soil samples was developed using ultrasonic-assisted water extraction (UAWE) coupled with solvent bar microextraction (SBME). Four chlorobenzenes, 1,2,3-trichlorobenzene (1,2,3-TCB), 1,2,3,4-tetrachlorobenzene (1,2,3,4-TeCB), hexachlorobenzene (HCB), and 1-chloro-4-nitrobenzene (1-C-4-NB), were
Ken G Drouillard et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 93(5), 561-566 (2014-06-18)
A vial equilibration technique was used to estimate the fugacity capacities of food and feces samples for 1,2,3,4-tetrachlorobenzene (TCB). The method was calibrated using different volumes of n-octanol and by comparing the measured and predicted fugacity capacity (Zoct) of n-octanol
L D Bowers et al.
Clinical chemistry, 43(6 Pt 1), 1033-1039 (1997-06-01)
Limits of detection are important issues for GC/MS screening for anabolic agents and for confirmation of various drugs of abuse. We compared a quadrupole ion trap (QIT) operated in two different selected-ion storage modes and a quadrupole mass filter (QMF)
Kenichiro Inoue et al.
Environmental science & technology, 39(15), 5844-5850 (2005-08-30)
Carbonaceous adsorbents such as activated carbon have been used to reduce the emission of organic pollutants from incineration plants. However, with this method, the amount and type of adsorbent to be used are based only on empirical results, which may